Learn More
Techsit™ Silla baja antielectrostática (ESD) para uso en salas blancas. Serie C-Tech
Código de producto. 16563944
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Con inclinación:
No
Sí
Con reposabrazos:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Con inclinación Con reposabrazos Tamaño de la unidad
16563944 Sí No cada uno
16543944 No No cada uno
16553944 No Sí cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16563944 Proveedor Techsit™ N.º de proveedor TS8920ST
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Silla baja antiestática ESD para uso en salas blancas.
  • Silla baja con ruedas, tapizada con vinilo antiestático ESD.
  • Vinilo negro antiestático ESD fácil de limpiar
  • Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo.
  • Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
  • Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
  • 150Kg de peso máximo
  • BS EN61340-5-1 Conductividad 104-106Ω Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Seating
Color Negro
Ajustables Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Acabado ESD Vinyl
Material del bastidor Acero
Tipo de elevación Gas Lift
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Altura del asiento Desk Height
Tapizado ESD Vinyl
Garantía 5 Year
Peso (métrico) 16 kg
Tipo de rueda Casters
Anchura (métrico) 490 mm
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias Sí
Reposapiés No
Con soporte lumbar Sí
Con inclinación Sí
Material Vinyl