Learn More
Techsit™ Silla alta antielectrostática (ESD) para uso en salas blancas. Serie C-Tech
Código de producto. 16503944
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Con ruedas giratorias:
No
Sí
Con inclinación:
No
Sí
Con reposabrazos:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Con ruedas giratorias Con inclinación Con reposabrazos unitSize
16503944 No No No cada uno
16513944 No Sí Sí cada uno
16523944 Sí No No cada uno
16533944 No Sí No cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16503944 Proveedor Techsit™ N.º de proveedor TS8911
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Silla alta antiestática ESD para uso en salas blancas tapizada con vinilo.
  • Silla alta antiestática ESD tapizada con vinilo, con aro reposapiés regulable y deslizadore.
  • Vinilo negro antiestático ESD fácil de limpiar
  • Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo
  • Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
  • Garantía de 5 años que cubre el vinilo
  • 150Kg de peso máximo Apta para uso en sala blanca de categoría 7
  • BS EN61340-5-1 Conductividad 104-106Ω
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Seating
Color Negro
Ajustables Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Fondo (métrico) 450 mm
Acabado ESD Vinyl
Material del bastidor Acero
Tipo de elevación Gas Lift
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Altura del asiento High Bench Height
Tapizado ESD Vinyl
Garantía 5 Year
Peso (métrico) 16 kg
Tipo de rueda Glides
Anchura (métrico) 490 mm
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias No
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar Sí
Con inclinación No