Learn More
MedChemExpress C-Phycocyanin
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 11016-15-2 |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 14.29 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Sinónimo | C-PC |