Learn More
c-Met inhibitor 1, MedChemExpress
Código de producto. 16489327
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16489327 5 mg 5 miligramos
16472857 50 mg 50 miligramos
16426906 100 mg 100 miligramos
16406788 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16489327
Marca: Medchem Express HY15735
MedChemExpress c-Met inhibitor 1 is an inhibitor of the c-Met receptor signaling pathway useful for the treatment of cancer including gastric, glioblastoma, and pancreatic cancer.
c-Met inhibitor 1 is an inhibitor of the c-Met receptor signaling pathway useful for the treatment of cancer including gastric, glioblastoma, and pancreatic cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material c-Met inhibitor 1
Forma física Solid
CAS 1357072-61-7
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14N8S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (55.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NN3C(C=C2)=NN=C3SC4=CC5=CN(C)N=C5C=C4)=C1
Peso molecular (g/mol) 362.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.41
Porcentaje de pureza 98.01%