Learn More
Abnova™ Sonda FISH c-met/CEN7q
Código de producto. 16062975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16062975 200 μl 200 microlitros
16052975 100 μl 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16062975 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor FG0004.200uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Includes
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250μL
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Método de detección Fluorescence
Formato Tube
Etiqueta o tinte FITC
Tipo de producto final Probes (Labeled DNA)
Tipo de muestra Tissue (FFPE)
Labeling Target Genomic DNA
Para utilizar con (aplicación) Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA)
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
Tipo de producto Sonda FISH c-met/CEN7q
Cantidad 200 μl