Learn More
IKA™ Agitador magnético C-MAG MS 7
Código de producto. 10555824 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10555824 10 L cada uno
1 options
Código de producto. 10555824 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003582400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00€
    721.00€ / paquete de 1
    Ahorro 94.00€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Utilice este agitador magnético sin calefacciónpara una gran variedad de aplicaciones. El agitador magnético C-MAG MS 7 IKA™ cuenta con una placa cerámica que ofrece una excelente resistencia química.
  • Potente motor para agitar cantidades de hasta 10 l (H2O).
  • El panel de control elevado protege contra fugas de líquidos.
  • Intervalo de velocidad: De 100 a 1500 r. p. m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 100 a 1500 rpm
Posiciones de agitación. 1
Capacidad 10 L
Tensión 100/230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 330 x 220 x 105 mm
Altura (métrico) 105 mm
Longitud de la placa superior (métrico) 180 mm
Anchura de la placa superior (métrico) 180 mm
Anchura (métrico) 220 mm
Requisitos eléctricos 30 W
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo IKA C-MAG MS 7
Control de velocidad Escala de 0 a 6
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C