Descripción
- La placa calefactora cerámica ofrece una excelente resistencia química
- El motor potente soporta revolver cantidades de hasta 10 L (H2O)
- Rango de velocidad de 100 a 1500 rpm
- Rango de temperatura de calentamiento de 50 °C a 500 °C
- La pantalla digital permite ajustes precisos
- La advertencia de superficies calientes ayuda a prevenir quemaduras
- El panel de control elevado ayuda a proteger contra líquidos derramados
- Soporta conexión a un sensor de temperatura externo
- Cuenta con un área de trabajo cerámica de 180 x 180 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Tamaño | 180 x 180 mm |
| Temperatura (métrico) | 50 °C a 500 °C |
| Tipo | Placa de calentamiento |
| tipo de tapón | UE |
| N.º de posiciones | 1 |
| Tamaño máx. del recipiente | 10 L |
| Intervalo de agitación | De 100 a 1500 rpm |
| Garantía | 2 años |
| Mostrar más |