Learn More
IKA™ Paquete de agitador magnético de placa cerámica C-MAG HS 7
Código de producto. 12917246 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
C-MAG HS 7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
12917246 C-MAG HS 7 cada uno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 12917246 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0009015902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00€
    1212.00€ / paquete de 1
    Ahorro 43.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Incluye un termómetro de contacto electrónico, una varilla de soporte, una abrazadera de cabeza de casquillo y una varilla de sujeción, además del agitador magnético C-MAG HS 7. IKA™ El paquete del agitador magnético de placa cerámica C-MAG HS 7 incluye todas las piezas necesarias para la agitación magnética calentada en un práctico kit.
Agitador magnético con placa calefactora de cerámica. Casquillo según DIN 12878 para la conexión de un termómetro de contacto.
El paquete está formado por:
  • C-MAG HS 7
  • Termómetro electrónico de contacto ETS-D5
  • Varilla de soporte H 16 V
  • Pinza de nuez H 44
  • Varilla de sujeción H 38
El agitador magnético de placa cerámica C-Mag HS 7 ofrece:
  • Placa de vidrio de cerámica que ofrece una excelente resistencia química
  • Circuito de seguridad fijo de 550 °C
  • Indicador de superficie caliente para evitar quemaduras.
  • Agita volúmenes de hasta 10 litros ( H2O )
  • Indicador digital
  • Pantalla digital de error.
  • El panel de control elevado protege contra fugas de líquidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 100 a 1500 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230/120/100 V
Vataje 1020 W
Altura (métrico) 105 mm
Longitud de la placa superior (métrico) 180 mm
Anchura de la placa superior (métrico) 180 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Incluye C-Mag HS7, termómetro de contacto ETS-D5, varilla de soporte H16V HS7, soporte de varilla H16V, varilla de sujeción H38, pinza de nuez H44
Modelo C-MAG HS 7
Intervalo de temperatura (métrico) 50 °C a 500 °C
Tipo Paquete de agitador magnético
Peso (métrico) 5 kg