Learn More
R&D Systems™ C-Laurdan
Código de producto. 18747146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18747146 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 18747146 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7273/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    199.50€ / 2 miligramos
    Ahorro 22.43€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
A Tocris product, part of R&D Systems. Two-photon polarity-sensitive lipid membrane probe
C-Laurdan is a fluorescent probe for imaging lipid rafts. Used to detect membrane polarity via one and two-photon fluorecence imaging. Two photon excitation spectra = 780 nm; one photon absorption/emission spectra = 348/423 nm; Quantum yield = 0.43.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-[6-(1-oxododecyl)-2-naphthalenyl]glycine
CAS 959839-06-6
Cantidad 2 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Fluorescent Lipids Probes and Cell Membrane Stains
Fórmula molecular C25H35NO3
Pureza 0.95