Learn More
C.I.Vat Amarillo 2 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30179484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179484 500 mg 500 miligramos
30179451 250 mg 250 miligramos
30178941 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC475860500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-09-9
Fórmula molecular C28H14N2O2S2
Peso molecular (g/mol) 474.56
Nombre IUPAC 6,16-difenilo-5,15-ditia-7,17-diazapentacyclo[11.7.0.03,11.04,8.014,18]icosa-1(13),3(11),4(8),6,9,14(18),16,19-octeeno-2,12-dione
SMILES O=C1c2ccc3nc(sc3c2C(=O)c4ccc5nc(sc5c14)c6ccccc6)c7ccccc7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C.I.Vat Yellow 2 (Technical Grade)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H14N2O2S2/c31-23-18-12-14-20-26(34-28(30-20)16-9-5-2-6-10-16)22(18)24(32)17-11-13-19-25(21(17)23)33-27(29-19)15-7-3-1-4-8-15/h1-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.0497