Learn More
C.I.Solvent Orange 3, TRC
Código de producto. 30135962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135962 5 g 5 g
30136371 10 g 10 g
17950705 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2243455G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-54-5
Fórmula molecular C12 H12 N4
Peso molecular (g/mol) 212.25
Sinónimo 1,3-Benzenediamine, 4-(phenylazo)- (9CI), C.I. Solvent Orange 3 (8CI), 4-(2-Phenyldiazenyl)-1,3-benzenediamine, 2,4-Diaminoazobenzene, 4-(Phenylazo)-1,3-phenylenediamine, Azobenzene-2,4-diamine, C.I. 11270:1, Chrysoidine Base, Chrysoidine Base A, Chrysoidine Base B, Chrysoidine G Base, Chrysoidine J Base, Chrysoidine Y Base, Chrysoidine Y Base New, Chrysoidine YD Base, Fat Brown GG, Grasan Chrysoidine, NSC 3273, Neptune Orange Base 206, Solvent Orange 3, Waxoline Orange Y, 1,3-Benzenediamine, 4-(2-phenyldiazenyl)-
Nombre IUPAC 4-[(E)-fenildiazenil]benceno-1,3-diamina
SMILES Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solvent Orange 3
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N4/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,13-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.1062