Learn More
C.I.Reactive Black 5 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30136408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136408 5 g 5 g
30010445 500 mg 500 miligramos
30008159 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2251855G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17095-24-8
Fórmula molecular C26 H21 N5 O19 S6 . 4 Na
Peso molecular (g/mol) 991.82
Sinónimo 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:4) (ACI), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, tetrasodium salt (9CI), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[p-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]phenyl]azo]-, 3,6-bis(hydrogen sulfate) (ester), tetrasodium salt (8CI), Active black RB 5, Adizol Black B, Atulzol Black B, Basilen Black F-B, Basilen Black F-DF, C.I. 20505, C.I. Reactive Black 5, Cavalite Black B, Celmazol Black B, Cibacron Black WNN 2R, Cibacron Marine W-B, Cibacron Navy DP-B, Cibacron Navy W-B, Diamira Black B, Drimarene Black R/K 3B, Duractive Black B, Everzol Black B, Everzol Black BHC, Everzol Black GSP, Helaktyn Black B, Intracron Black VS-B, Ismative Black B, Jackazol Black B, Levafix Black E-B, Navacron Black R, Navictive Black B, Novacron Black R, Novacron Navy W-B, Novacron Navy W-B IN, Ostazin Black V-B, Primazin Black BN, Primazine Black BN, Procion Black E-B, RBk 5, Reactive Black 4ST, Reactive Black 5, Reactive Black B, Reactive Black B 5, Reactive Black B Plus, Reactive Black HBL, Reactive Black KN-G 2RC, Reactive Black KN-GRRC, Reactive Black KNB, Reactive Black V 2B, Reactive Black VB, Reactive Dark Blue B-BF, Remazol Black 133B, Remazol Black 5, Remazol Black B, Remazol Black B 133, Remazol Black B-ID, Remazol Black GF, Remazol Black GR, Remazol Black SB, Ruikesu Black B 133, Setazol Black DPT, Sumifix Black B, Sumifix Supra Black B, Synozol Black B, Synozol Black B 150, Taifix Black B-T
Nombre IUPAC tetrasodio; 4-amino-5-hidroxi-3,6-bis[(E)-[4-(2-sulfonatooxietilsulfonil)fenil]diazenil]naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1c(N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)CCOS(=O)(=O)[O-])c(cc3cc(c(N=Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)CCOS(=O)(=O)[O-])c(O)c13)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reactive Black 5
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H25N5O19S6.4Na/c27-23-22-15(13-20(53(37,38)39)24(23)30-28-16-1-5-18(6-2-16)51(33,34)11-9-49-55(43,44)45)14-21(54(40,41)42)25(26(22)32)31-29-17-3-7-19(8-4-17)52(35,36)12-10-50-56(46,47)48;;;;/h1-8,13-14,32H,9-12,27H2,(H,37,38,39)(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48);;;;/q;4*+1/p-4/b30-28+,31-29+;;;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 990.8746