Learn More
c-Fms-IN-3, MedChemExpress
Descripción
c-Fms-IN-3 is a novel c-Fms kinase inhibitor with a potential as anti-inflammatory agent and antirheumatic agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | c-Fms-IN-3 |
| CAS | 885704-21-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H30N6O |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (61.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(CC1)CCN1C2=CC=C(NC(C3=CC(C#N)=CN3)=O)C(N4CCC(C)CC4)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 406.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.52 |
| Mostrar más |