Learn More
c-Fms-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16491749
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491749 1 mg 1 miligramo
16463647 50 mg 50 miligramos
16447638 10 mg 10 miligramos
16427546 100 mg 100 miligramos
16420108 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16491749 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18787
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress c-Fms-IN-2 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.024 μM.
c-Fms-IN-2 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.024 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material c-Fms-IN-2
CAS 791587-67-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21N3O3
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (294.65 mM)
SMILES CC1CCN(C2=CC=C(C=C2NC(C3=CC=C(C#N)O3)=O)CO)CC1
Peso molecular (g/mol) 339.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.39
Porcentaje de pureza 95.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation