Learn More
c-Fms-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16473647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473647 50 mg 50 miligramos
16457638 10 mg 10 miligramos
16437546 100 mg 100 miligramos
16430108 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18791
MedChemExpress c-Fms-IN-1 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.0008 μM.
c-Fms-IN-1 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.0008 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material c-Fms-IN-1
Forma física Solid
CAS 885703-64-0
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27N5O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (12.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCN(C2=CC=C(NC(C3=CC=C(C#N)O3)=O)C(N4CCCCC4)=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 393.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.48
Porcentaje de pureza 99.4%