Learn More
Ekastu Safety™ Botella lavaojos MINI con embudo
Descripción
- Botella lavaojos con embudo
- DIN EN 15154-4
- Se suministra vacío o lleno
- Para el enjuague inmediato de los ojos después de la corrosión por ácidos, bases y otros productos químicos agresivos.
- Botella de PE con embudo de ojo roscado y válvula basculante
- Se puede utilizar tanto en posición vertical como horizontal.
- a prueba de fugas
- Se guarda fácilmente en la estación de lavado de ojos EPS (se vende por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Certificaciones/conformidad | EN 15154-4 DIN |
| Incluye | Solución salina |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Botella para lavado de ojos |