Learn More
Masterflex™ Tubos de transferencia, C-Flex™, blanco opaco
Código de producto. 11717529
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,51 mm
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diámetro exterior (imperial):
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Presión máxima:
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
1 bar
2 bar
21 psi
22 psi
31 psi
9 psi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.50 M
7.50 metro
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima unitSize
11717529 3 mm 6,4 mm 9 psi 7.50 M
11783149 4,8 mm 11,1 mm 22 psi 1 PCS
11797509 4,8 mm 2,4 mm 31 psi 7.50 M
11757529 7,9 mm 11,1 mm 10 psi 7.50 M
11767529 7,9 mm 12,7 mm 16 psi 7.50 metro
11777529 9,6 mm 12,7 mm 10 psi 7.50 M
11787529 9,6 mm 15,9 mm 14 psi 7.50 M
11787509 0,51 mm 2,1 mm 2 bar 7.50 M
11727529 6,4 mm 9,6 mm 12 psi 7.50 M
11707519 1,6 mm 3,2 mm 1 bar 7.50 M
11797519 3 mm 6,4 mm 21 psi 7.50 M
11747529 6,4 mm 12,7 mm 17 psi 7.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11717529 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0642466
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Satisfacemos las demandas de varios sectores
  • Ideales para aplicaciones de uso general, de un solo uso y de trayectoria del líquido extendida
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean apto
Especificaciones
Certificaciones/conformidad La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los tubos se fabrican conforme a GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Material C-Flex
Diámetro exterior (imperial) 6,4 mm
Longitud global (métrico) 7,62 m
Para utilizar con (aplicación) Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Esterilidad Estériles
Color Blanco
Presión máxima 9 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C