Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tubo de TPE 072
Product Code. 17903701
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,252 in, 6,4 mm
1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm
0,374 in, 9,5 mm
0,375 in, 9,5 mm
0,375 in, 9,5 mm
(7/16 in), 11,2 mm
0,441 in, 11,2 mm
0,5 in, 12,7 mm
0,5 in, 12,7 mm
0,5 in, 12,7 mm
0,563 in, 14,3 mm
0,625 in, 15,9 mm
0,626 in, 15,9 mm
11/16 in, 17,4 mm
0,75 in, 19,05 mm
0,75 in, 19,1 mm
0,752 in, 19,1 mm
0,875 in, 22,2 mm
1 in, 25,4 mm
1,125 in, 28,3 mm
1,375 in, 34,9 mm
1,5 in, 38,1 mm
Presión máxima:
11 psi
1196 psi
14 psi (a 19 °C)
17 psi (a 19 °C)
19 psi (a 19 °C)
20 psi (a 19 °C)
21 psi
21 psi (a 19 °C)
24 psi (a 19 °C)
26 psi (a 19 °C)
27 psi
32 psi (a 19 °C)
42 psi (a 19 °C)
Longitud global (métrico):
4,5 m
4,5 m
15 m
15 m
46 m
61 m
76 m
107 m
152 m
305 m
Grosor (métrico):
1,6 mm
1,6 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Unit Size:
107 metros
120 metros
15 metros
152 metros
305 metros
4.50 metro
45 metros
46 metros
60 metros
61 metros
75 metros
76 metros
90 metros
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Longitud global (métrico) Grosor (métrico) Unit Size
17903701 0,441 in, 11,2 mm 26 psi (a 19 °C) 15 m 2,4 mm 90 metros
17993711 0,252 in, 6,4 mm 32 psi (a 19 °C) 15 m 1,6 mm 120 metros
15670665 1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm 1196 psi 15 m 1,6 mm 15 metros
17913501 0,374 in, 9,5 mm 20 psi (a 19 °C) 107 m 1,6 mm 107 metros
17923421 0,374 in, 9,5 mm 20 psi (a 19 °C) 305 m 1,6 mm 305 metros
17963581 0,374 in, 9,5 mm 24 psi (a 19 °C) 15 m 2,4 mm 75 metros
17993491 0,374 in, 9,5 mm 42 psi (a 19 °C) 107 m 2,4 mm 107 metros
15600675 0,375 in, 9,5 mm 1196 psi 15 m 1,6 mm 15 metros
15690665 0,375 in, 9,5 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 metros
15610675 (7/16 in), 11,2 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 metros
17933421 0,5 in, 12,7 mm 21 psi (a 19 °C) 61 m 2,4 mm 61 metros
17913561 0,5 in, 12,7 mm 21 psi (a 19 °C) 152 m 2,4 mm 152 metros
17993501 0,626 in, 15,9 mm 24 psi (a 19 °C) 15 m 3,2 mm 60 metros
17943511 0,626 in, 15,9 mm 24 psi (a 19 °C) 46 m 3,2 mm 46 metros
17913511 0,626 in, 15,9 mm 24 psi (a 19 °C) 107 m 3,2 mm 107 metros
17953421 0,563 in, 14,3 mm 19 psi (a 19 °C) 15 m 2,4 mm 60 metros
15640675 0,5 in, 12,7 mm 11 psi 15 m 1,6 mm 15 metros
15630675 0,5 in, 12,7 mm 21 psi 15 m 2,4 mm 15 metros
15620675 0,5 in, 12,7 mm 27 psi 15 m 3,2 mm 15 metros
15660675 0,625 in, 15,9 mm 1196 psi 15 m 3,2 mm 15 metros
15670675 11/16 in, 17,4 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 metros
17973511 0,75 in, 19,05 mm 17 psi (a 19 °C) 76 m 3,2 mm 76 metros
17973581 0,752 in, 19,1 mm 14 psi (a 19 °C) 15 m 2,4 mm 45 metros
15680675 0,75 in, 19,1 mm 1196 psi 15 m 3,2 mm 15 metros
15690675 0,875 in, 22,2 mm 1196 psi 15 m 3,2 mm 15 metros
15600685 1 in, 25,4 mm 1196 psi 4,5 m 3,2 mm 4.50 metro
15610685 1,125 in, 28,3 mm 1196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15650665 1,375 in, 34,9 mm 1196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15660665 1,5 in, 38,1 mm 1196 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17903701 Supplier Saint Gobain Life Sciences™ Supplier No. 0722503
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Biofarmacéutico opaco C-Flex™ Tubo TPE 072.
C-Flex™ Los tubos biofarmacéuticos son tubos de elastómero termoplástico patentados originales, diseñados específicamente para satisfacer las demandas críticas de las aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos. C-Flex Los tubos para la fabricación biofarmacéutica están diseñados específicamente para conexiones de soldadura aséptica y desconexiones de sellado. C-Flex Los tubos están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico y hay informes de validación completos y pruebas de perfil extraíbles disponibles para ayudar en la validación de C-Flex aplicaciones.
  • Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
  • Esterilizable mediante irradiación gamma y rayos X, así como en autoclave.
  • Cumple con USP Clase VI y ISO estándares
  • Paquete de validación completo disponible para todos los promocionados C-Flex productos
  • Moldeable, adherible y formable para ensambles y sobremoldes de un solo uso.
  • Permanece flexible de -45 °C a +135 °C (de -50 °F a +275 °F)
  • Significativamente menos permeable que la silicona
  • Todos promocionados C-Flex Los productos no contienen componentes de origen animal (ADCF )
  • C-Flex 072 tiene una excelente durabilidad en aplicaciones de bombas peristálticas.
Aplicaciones típicas
  • Desconexiones de sellado aséptico
  • Conexiones de soldadura aséptica
  • Transferencia de fluidos en entornos farmacéuticos, biofarmacéuticos y/o de laboratorio
  • Ensamblajes de un solo uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,252 in
Diámetro interior (métrico) 6.4 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 0,441 in, 11,2 mm
Longitud global (imperial) 49,2 in
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0,094 in
Grosor (métrico) 2,4 mm
Para utilizar con Aplicaciones biofarmacéuticas
Color Opaco
Presión máxima 26 psi (a 19 °C)
Tipo de producto Tubos