Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tubo de TPE 072
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tubo de TPE 072
Código de producto. 15640675| Product Code. | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 15640675 | 0,5 in, 12,7 mm | 11 psi | 15 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 17993711 | 0,252 in, 6,4 mm | 32 psi (a 19 °C) | 15 m | 1,6 mm | 120 metros |
| 15670665 | 1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm | 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 17913501 | 0,374 in, 9,5 mm | 20 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 17923421 | 0,374 in, 9,5 mm | 20 psi (a 19 °C) | 305 m | 1,6 mm | 305 metros |
| 17963581 | 0,374 in, 9,5 mm | 24 psi (a 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | 75 metros |
| 17993491 | 0,374 in, 9,5 mm | 42 psi (a 19 °C) | 107 m | 2,4 mm | 107 metros |
| 15600675 | 0,375 in, 9,5 mm | 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15690665 | 0,375 in, 9,5 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17903701 | 0,441 in, 11,2 mm | 26 psi (a 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | 90 metros |
| 15610675 | (7/16 in), 11,2 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17933421 | 0,5 in, 12,7 mm | 21 psi (a 19 °C) | 61 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 17913561 | 0,5 in, 12,7 mm | 21 psi (a 19 °C) | 152 m | 2,4 mm | 152 metros |
| 17993501 | 0,626 in, 15,9 mm | 24 psi (a 19 °C) | 15 m | 3,2 mm | 60 metros |
| 17943511 | 0,626 in, 15,9 mm | 24 psi (a 19 °C) | 46 m | 3,2 mm | 46 metros |
| 17913511 | 0,626 in, 15,9 mm | 24 psi (a 19 °C) | 107 m | 3,2 mm | 107 metros |
| 17953421 | 0,563 in, 14,3 mm | 19 psi (a 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | 60 metros |
| 15630675 | 0,5 in, 12,7 mm | 21 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15620675 | 0,5 in, 12,7 mm | 27 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15660675 | 0,625 in, 15,9 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15670675 | 11/16 in, 17,4 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17973511 | 0,75 in, 19,05 mm | 17 psi (a 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 17973581 | 0,752 in, 19,1 mm | 14 psi (a 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | 45 metros |
| 15680675 | 0,75 in, 19,1 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15690675 | 0,875 in, 22,2 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15600685 | 1 in, 25,4 mm | 1196 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50 metro |
| 15610685 | 1,125 in, 28,3 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15650665 | 1,375 in, 34,9 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15660665 | 1,5 in, 38,1 mm | 1196 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50 metro |
-
131.00€
97.79€ / 15 metros
Ahorro 33.21€
25% Descuento
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27997" para aplicar la oferta.
Description
C-Flex™ Los tubos biofarmacéuticos son tubos de elastómero termoplástico patentados originales, diseñados específicamente para satisfacer las demandas críticas de las aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos. C-Flex Los tubos para la fabricación biofarmacéutica están diseñados específicamente para conexiones de soldadura aséptica y desconexiones de sellado. C-Flex Los tubos están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico y hay informes de validación completos y pruebas de perfil extraíbles disponibles para ayudar en la validación de C-Flex aplicaciones.
- Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
- Esterilizable mediante irradiación gamma y rayos X, así como en autoclave.
- Cumple con USP Clase VI y ISO estándares
- Paquete de validación completo disponible para todos los promocionados C-Flex productos
- Moldeable, adherible y formable para ensambles y sobremoldes de un solo uso.
- Permanece flexible de -45 °C a +135 °C (de -50 °F a +275 °F)
- Significativamente menos permeable que la silicona
- Todos promocionados C-Flex Los productos no contienen componentes de origen animal (ADCF )
- C-Flex 072 tiene una excelente durabilidad en aplicaciones de bombas peristálticas.
Aplicaciones típicas
- Desconexiones de sellado aséptico
- Conexiones de soldadura aséptica
- Transferencia de fluidos en entornos farmacéuticos, biofarmacéuticos y/o de laboratorio
- Ensamblajes de un solo uso
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | USP Clase VI, ISO 10993, EP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,375 in |
| Diámetro interior (métrico) | 9,6 mm |
| Material | Termoplástico |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,5 in, 12,7 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 0,062 in |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Elongación | 862 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas, conjuntos de un solo uso |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Opaco |
| Dureza | 60 (Shore A) |
| Flexibilidad | Los tubos |
| Presión máxima | 11 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Tipo de producto | Tubos |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.