Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre C-Flex
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA, sin DEHP, sin ftalato, RoHS, ADCF |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,42 mm |
| Material | C-Flex |
| Longitud global (métrico) | 15,24 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Tamaño de los tubos | 34 |
| Color | Opaco |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 275 °C |