Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión C-Flex™ L/S™ en bobina
Código de producto. 11886773
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
17
18
24
25
35
36
Caudal:
1000 mL/min
1100 ml/min
1700 mL/min
1800 ml/min
2300 ml/min
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
De 0,21 a 130 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Caudal unitSize
11886773 15 1100 ml/min cada uno
11826773 13 36 ml/min cada uno
11846773 16 480 ml/min cada uno
11866773 17 1700 mL/min cada uno
11896773 24 1800 ml/min 1 PCS
11856773 25 1000 mL/min cada uno
11806783 35 2600 ml/min cada uno
11816783 36 3400 ml/min cada uno
11836773 14 De 0,21 a 130 ml/min cada uno
11876773 18 2300 ml/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11886773 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0642715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00€
    1206.80€ / paquete de 1
    Ahorro 233.20€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combina la biocompatibilidad de su silicona con una resistencia química similar a la de Tygon™
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • Termosellables y soldables
  • Tubos económicos
  • Aplicaciones: Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
  • Características: Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, blanco opaco
  • El tubo para bombas en bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material C-Flex
Para utilizar con (aplicación) Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida
Tamaño de los tubos 15
Caudal 1100 ml/min
Manguera dentada 1,9 cm (3 x 16 in)
Presión máxima 2,7 bar
Tipo de producto Tubos de bombas