Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento C-Flex™ L/S™
Código de producto. 11725128
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11725128 15 1 PCS
11755128 24 1 PCS
11740989 35 1 PCS
11720999 36 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11725128 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0642415
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con estos tubos. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™. Ideales para aplicaciones que incluyan presión, altura de aspiración y líquidos viscosos.
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con estos tubos.Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™.Ideales para aplicaciones que incluyan presión, altura de aspiración y líquidos viscosos.
Los tubos C-Flex™ cuentan con una excepcional resistencia a la tracción y a los desgarros, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a gases y una superficie lisa. Tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil.
  • Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
  • Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales
  • Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • Termosellables y soldables
  • Mejor resistencia a la fluctuación de pH
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Opción económica
  • Blanco opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Silicona
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 15
Caudal De 1,7 a 1000 ml/min
Manguera dentada 1,9 cm (3 x 16 in)
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Blanco opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Tubos de bombas