Learn More
[C(E)]-N-[(6-cloro-3-piridinil)metil]-N'-nitro-guanidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [C(E)]-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-nitro-guanidine |
| CAS | 1575569-69-5 |
| Fórmula molecular | C7H8ClN5O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [C(E)]-N-[(6-Chloro-3-Pyridinyl)Methyl]-N’-Nitro-Guanidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN5O2/c8-6-2-1-5(3-10-6)4-11-7(9)12-13(14)15/h1-3H,4H2,(H3,9,11,12) |
| SMILES | N\C(=N/[N+](=O)[O-])\NCc1ccc(Cl)nc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-2-nitroguanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 229.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0367 |