Learn More
C-DIM12, MedChemExpress
Código de producto. 16493857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493857 50 mg 50 miligramos
16473696 25 mg 25 miligramos
16467918 10 mg 10 miligramos
16437726 100 mg 100 miligramos
16431296 200 mg 200 miligramos
16410388 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16493857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19808
MedChemExpress C-DIM12 is a synthetic Nurr1 activaor induces Nurr1 and DA gene expression in cell lines and primary neurons.
C-DIM12 is a synthetic Nurr1 activaor induces Nurr1 and DA gene expression in cell lines and primary neurons.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C-DIM12
Forma física Solid
CAS 178946-89-9
Color Marrón
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H17ClN2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.23 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1
Peso molecular (g/mol) 356.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.85
Porcentaje de pureza 96.61%