Learn More
c-di-AMP, MedChemExpress
Código de producto. 16451239
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16451239 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16451239 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12326
MedChemExpress c-di-AMP (Cyclic diadenylate) is a STING agonist, which binds to the transmembrane protein STING thereby activating the TBK3-IRF3 signaling pathway, subsequently triggering the production of type I IFN and TNF.
c-di-AMP (Cyclic diadenylate) is also a bacterial second messenger, which regulates cell growth, survival, and virulence, primarily within Gram-positive bacteria, and also regulates host immune response. c-di-AMP (Cyclic diadenylate) acts as a potent mucosal adjuvant stimulating both humoral and cellular responses.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material c-di-AMP
CAS 54447-84-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N10O12P2
Cantidad 1 mg
Sinónimo Cyclic diadenylate Cyclic-di-AMP
Información de solubilidad H2O : 3.33 mg/mL (5.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@](OP(O)(OC[C@](O[C@@H](N1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)[C@@H]3O)([H])[C@@]3([H])O4)=O)([H])[C@](COP4(O)=O)([H])O5)[C@@H]5N6C7=NC=NC(N)=C7N=C6
Peso molecular (g/mol) 658.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 658.41
Porcentaje de pureza 98.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation