Learn More
C-Desmetil Metoprolol, TRC
Código de producto. 30364393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364393 100 mg 100 miligramos
30350902 10 mg 10 miligramos
30354926 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD292068100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109632-08-8
Fórmula molecular C14 H23 N O3
Peso molecular (g/mol) 253.34
Sinónimo (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. A (EP), Metoprolol Tartrate Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 1-(etilamino)-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propano-2-ol
SMILES CCNCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1678