Learn More
C-Desmetil Atenolol, TRC
Código de producto. 30360110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360110 100 mg 100 miligramos
30356525 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD290800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797116-92-7
Fórmula molecular C13 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 252.31
Sinónimo 2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. I (EP), 2-{4-[3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl}acetamide, Benzeneacetamide, 4-[3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]- (ACI), 4-[3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]benzeneacetamide (ACI)
Nombre IUPAC 2-[4-[3-(etilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]acetamida
SMILES CCNCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C-Desmethyl Atenolol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O3/c1-2-15-8-11(16)9-18-12-5-3-10(4-6-12)7-13(14)17/h3-6,11,15-16H,2,7-9H2,1H3,(H2,14,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.1474