Learn More
[c]-Benzocarbazol, TRC
Código de producto. 30355691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355691 50 mg 50 miligramos
30363862 100 mg -
30354616 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98747350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205-25-4
Fórmula molecular C16H11N
Peso molecular (g/mol) 217.27
Sinónimo 7H-Benzo(C)Carbazole
Nombre IUPAC 7H-benzo[c]carbazol
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3[nH]c4ccccc4c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [c]-Benzocarbazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11N/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-15-16(12)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-10,17H
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0891