Learn More
C 87, MedChemExpress
Código de producto. 16492636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492636 25 mg 25 miligramos
16449696 50 mg 50 miligramos
16445877 5 mg 5 miligramos
16434436 100 mg 100 miligramos
16403148 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100735
MedChemExpress C 87 is a novel small-molecule TNFα inhibitor; potently inhibits TNFα-induced cytotoxicity with an IC50 of 8.73 μM.
C 87 is a novel small-molecule TNFα inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C 87
Forma física Solid
CAS 332420-90-3
Color Naranja
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H15ClN6O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 5.05 mg/mL (10.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=NC(C2=CC=CC=C2)=CS1)N=C/3C4=CC=CC=C4)C3=N\NC5=CC=C(Cl)C([N+]([O-])=O)=C5
Peso molecular (g/mol) 502.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.93
Porcentaje de pureza 98.03%