Learn More
C-7280948, MedChemExpress
Código de producto. 16412967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16412967 50 mg 50 miligramos
16406908 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16412967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15890
MedChemExpress C-7280948 is a selective and potent protein methyltransferase1 (PRMT1) inhibitor with an IC50 value of 12.75 μM.
C-7280948 is a selective and potent protein methyltransferase1 (PRMT1) inhibitor with an IC50 value of 12.75 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C-7280948
CAS 587850-67-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16N2O2S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (137.51 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NCCC2=CC=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 276.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.35
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death