Learn More
C 646, Tocris Bioscience™
Descripción
Selective p300/CREB-binding protein (CBP) inhibitor (Ki = 400 nM). Selective for p300 over six other histone acetyltransferases (HATs). Suppresses histone H3 and H4 acetylation in mouse fibroblast cell lines.
This compound is a mixture of Z:E isomers (∽ 80:20).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C 646 |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445.42 |
| Porcentaje de pureza | >98% |