Learn More
Lámina C-276, 0,2 mm (0.008 in.) de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421947 100 x 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15421947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043994.GH
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Aleación de alta resistencia resistente a la corrosión
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C-276 foil
Nombre de nota 0.2mm (0.008 in.) thick
Cantidad 100 x 100 mm
Formulario Papel de aluminio
Número MDL MFCD00801065