Learn More
Hamilton™ Kit básico de cartucho protector C-18
Código de producto. 11573384
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11573384 20 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11573384 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79137
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Especificaciones
Tamaño de partículas 10 μm
Longitud (métrico) 20 mm
Presión máxima 29,99 bar (5000 psi)
Tipo Kit de inicio
Diámetro interior (métrico) 4,6 mm
Incluye 1 soporte y 1 cartucho
Fase estacionaria C18 HxSil
Material Acero inoxidable
Material de embalaje Sílice
Formato de columna Kit de cartuchos de protección
Tipo de columna Precolumna de fase inversa para HPLC