Learn More
C-176, MedChemExpress
Código de producto. 16494728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494728 10 mg 10 miligramos
16457447 5 mg 5 miligramos
16451017 50 mg 50 miligramos
16415556 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494728 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112906
MedChemExpress C-176 is a strong and covalent mouse STING inhibitor.
C-176 is a strong and covalent mouse STING inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C-176
CAS 314054-00-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H7IN2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (174.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)NC2=CC=C(I)C=C2
Peso molecular (g/mol) 358.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.09
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation