Learn More
Tocris Bioscience™ C 021 dihydrochloride
Descripción
C 021 dihydrochloride is a potent CCR4 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 0.14 and 0.039 μM for inhibition of chemotaxis in human and mouse respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1784252-84-1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | C 021 dihydrochloride |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 540.57 |
| Inhibidores | C 021 dihydrochloride |
Para uso exclusivo en investigación