Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita Bz-rA TheraPure™, frasco de boca ancha
Código de producto. 17944312 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
17944312 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 17944312 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27190350
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bz-rA CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido adenosina (A) con protección de base de benzoilo (Bz), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos.
Bz-rA CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido adenosina (A) con protección de base de benzoilo (Bz), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ARN contienen un grupo protector 2'-OH, tBDMS (terc-butil dimetilsililo). Cada base tiene grupos de protección únicos diseñados específicamente para proteger el ARN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa. También hay disponibles opciones alternativas de protección de bases para permitir una desprotección más rápida y una síntesis de oligonucleótidos más prolongada. La marca registrada TheraPure denota nuestro más alto nivel de pureza de fosforamidita, desarrollada con la mayor rigurosidad de análisis de alta definición y perfiles de impurezas estrictamente controlados y, por lo tanto, ideal para cualquier aplicación terapéutica. Este producto se suministra en una botella opaca de 250 ml con un estilo de cuello de boca ancha, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores de oligonucleótidos Ninguno (a granel).
Especificaciones:
• Pureza (HPLC)—≥ 99%; Impureza M-11: ≤0,01%
• Pureza (31P RMN)—≥99%; Suma de picos no primarios en el intervalo 140-152 ppm: ≤0,5%; Sin impureza PIII individual >0,3%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza RMN de 31P ≥99%
Formato Frasco opaco, boca ancha
Descripción Base: rA
Protección de base: Bz
Peso molecular 988.2 g/mol
Tipo de producto Bz-rA CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Adenosina (A)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 99%
Cantidad 50 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado TheraPure™
Tipo de ácido nucleico ARN
Línea de productos TheraPure
Para utilizar con (aplicación) Síntesis de oligonucleótidos
Formulario Polvo
Nombre del producto químico o material 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N6-benzoil-2'-O-[(terc-butil)dimetilsilil]-adenosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
Fórmula molecular C53H66N7O8Psi
CAS 104992-55-4