Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita Bz-rA TheraPure™, frasco vial de suero
Código de producto. 17934312 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17934312 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17934312 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27190302
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bz-rA CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Bz-rA CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis. RNA phosphoramidites contain a 2'-OH protecting group, tBDMS (tert-butyl dimethylsilyl). Each base has unique protecting groups designed specifically to protect the RNA during the chemical synthesis process, and produce the highest amount of full length product. Alternate base protection options are also available to allow for faster deprotection and longer oligonucleotide synthesis. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 20 mL Amber bottle with a Serum Vial neck style, which is compatible with most ABI Systems|AKTA Systems of oligonucleotide synthesizers.
Features:
  • HPLC Purity: ≥99%
  • M-11 Impurity: ≤0.01%
  • 31P NMR Purity: ≥99%
  • Sum of non-primary peaks in 140-152 ppm range: ≤0.5%
  • No single PIII impurity >0.3%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza RMN de 31P ≥99%
Formato Frasco ámbar (estilo frasco vial de suero)
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores AKTA, sintetizadores Applied Biosystems
Descripción Base: rA
Protección de base: Bz
Peso molecular 988.2 g/mol
Tipo de producto Bz-rA CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Adenosina (A)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza ≥99% (HPLC)
Cantidad 1 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado TheraPure™
Tipo de ácido nucleico ARN
Línea de productos TheraPure
Para utilizar con (aplicación) Síntesis de oligonucleótidos
Formulario Polvo
Nombre del producto químico o material 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N6-benzoil-2'-O-[(terc-butil)dimetilsilil]-adenosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
Fórmula molecular C53H66N7O8Psi
CAS 104992-55-4