Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita Bz-dA, grado estándar, frasco de acabado 28-400
Código de producto. 17957192 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17957192 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 17957192 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27173013
 Artículo restringido
En stock
Bz-dA CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyadenosine (dA) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Bz-dA CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido desoxiadenosina (dA) con protección de base de benzoílo (Bz), para su uso en síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ADN son los elementos básicos para la síntesis del ADN o de los oligonucleótidos que contienen ADN. Cada base tiene grupos de protección únicos diseñados específicamente para proteger el ADN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa. Los grupos de protección alternativos en dC (acetil) y dG (DMF) permiten una desprotección más rápida del oligonucleótido. El marcado «Grado Estándar» indica un nivel básico de pureza verificado con métodos analíticos, que ha demostrado ser adecuado para la mayoría de los requisitos de síntesis de oligo. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 ml con un estilo de cuello de acabado 28-400, que es compatible con la mayoría de los sistemas MerMade de sintetizadores de oligonucleótidos.
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N6-benzoil-2'-desoxiadenosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C47H52N7O7P
• Protección de la base: Bz
• Peso de la fórmula: 857.95 g/mol
• Número CAS: 98796-53-3
• Pureza (HPLC): ≥98,0%
• Pureza (31P RMN): ≥98,0%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores MerMade
Tipo de producto Bz-dA CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Desoxiadenosina (dA)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98%
Cantidad 2 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado Estándar
Tipo de ácido nucleico ADN
Formulario Polvo