Learn More
Tocris Bioscience™ Bz 423
Descripción
Bz 423 is an ATP synthase inhibitor (IC50 ~5 μM). Binds the oligomycin sensitivity conferring protein (OSCP) component of mitochondrial F1F0-ATPase in vitro resulting in generation of superoxide and apoptosis. Kills primary B and T cell in mice in vivo. Suppresses autoimmunity and prolongs survival in mouse lupus model.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-1,3-dihydro-5-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-3-(2-naphthalenylmethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
| CAS | 216691-95-1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
| Fórmula molecular | C27H21ClN2O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.92 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Para uso exclusivo en investigación.