Learn More
(+)-Byakangelicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Byakangelicin |
| CAS | 482-25-7 |
| Fórmula molecular | C17 H18 O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-[(2R)-2,3-dihydroxy-3-methylbutoxy]-4-methoxy-, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-(2,3-dihydroxy-3-methylbutoxy)-4-methoxy-, (R)- (8CI), Biacangelicin (7CI), (+)-Byakangelicin, 5-Methoxy-8-(2,3-dihydroxy-3-methylbutoxy)psoralene, 9-[(2R)-2,3-Dihydroxy-3-methylbutoxy]-4-methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Bjacangelicin, Bjakangelicin, Byakangelicin, Byankagelicine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18O7/c1-17(2,20)11(18)8-23-16-14-10(6-7-22-14)13(21-3)9-4-5-12(19)24-15(9)16/h4-7,11,18,20H,8H2,1-3H3/t11-/m1/s1 |
| SMILES | COc1c2C=CC(=O)Oc2c(OC[C@@H](O)C(C)(C)O)c3occc13 |
| Nombre IUPAC | 9-[(2R)-2,3-dihidroxi-3-metilbutoxi]-4-metoxifuro[3,2-g]cromen-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 334.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.1053 |