Learn More
BX795, MedChemExpress
Código de producto. 16464018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464018 10 mg 10 miligramos
16442936 25 mg 25 miligramos
16410996 200 mg 200 miligramos
16410377 50 mg 50 miligramos
16406737 5 mg 5 miligramos
16405016 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16464018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10514
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress BX795 is a potent and selective inhibitor of PDK1, with an IC50 of 6 nM. BX795 is also a potent and relatively specific inhibitor of TBK1 and IKKɛ, with an IC50 of 6 and 41 nM, respectively. BX795 blocks phosphorylation of S6K1, Akt, PKCδ, and GSK3β, and has lower selectivity over PKA, PKC, c-Kit, GSK3β etc. BX795 modulates autophagy.
BX795 is a potent and selective inhibitor of PDK1, with an IC50 of 6 nM. BX795 is also a potent and relatively specific inhibitor of TBK1 and IKKɛ, with an IC50 of 6 and 41 nM, respectively. BX795 blocks phosphorylation of S6K1, Akt, PKCδ, and GSK3β, and has lower selectivity over PKA, PKC, c-Kit, GSK3β etc. BX795 modulates autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BX795
Forma física Solid
CAS 702675-74-9
Color Light Gray
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26IN7O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (56.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCCNC1=C(C=NC(NC2=CC=CC(NC(N3CCCC3)=O)=C2)=N1)I)C4=CC=CS4
Peso molecular (g/mol) 591.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.47
Porcentaje de pureza 98.93%