Learn More
BX517, MedChemExpress
Código de producto. 16478527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478527 5 mg 5 miligramos
16445888 10 mg 10 miligramos
16442037 50 mg 50 miligramos
16413396 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY138425mg
MedChemExpress BX517 is a potent and selective inhibitor of PDK1 with IC50 of 6 nM.
BX517 is a potent and selective inhibitor of PDK1 with IC50 of 6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BX517
Forma física Solid
CAS 850717-64-5
Color Deep Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 27 mg/mL (95.64 mM)
SMILES NC(NC1=CC=C(NC(/C2=C(C)\C3=CC=CN3)=O)C2=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 282.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.3
Porcentaje de pureza 98.0%