Learn More
BX-912, MedChemExpress
Descripción
BX-912 is a direct, selective, and ATP-competitive PDK1 inhibitor (IC50=26 nM). BX-912 blocks PDK1/Akt signaling in tumor cells and inhibits the anchorage-dependent growth of a variety of tumor cell lines in culture or induces apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BX-912 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 702674-56-4 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H23BrN8O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (212.16 mM) |
| SMILES | BrC1=C(NCCC2=CNC=N2)N=C(NC3=CC(NC(N4CCCC4)=O)=CC=C3)N=C1 |
| Mostrar más |