Learn More
BW Technologies™ Detector multigases GasAlertQuattro
Código de producto. 11978995
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Detector de alerta de gas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11978995 Detector de alerta de gas cada uno
1 options
Código de producto. 11978995 Proveedor BW Technologies™ N.º de proveedor QTXWHMRYE00
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
El detector de cuatro gases resistente y fiable combina una amplia gama de características con un funcionamiento sencillo con un solo botón. El detector multigases BW Technologies™ GasAlertQuattro ofrece opciones de alimentación flexibles que lo man
  • Reduzca al mínimo los costes y la formación con el funcionamiento con un solo botón.
  • Los sensores Surecell, probados sobre el terreno, ofrecen un rendimiento sin precedentes incluso en los entornos más exigentes.
  • Opciones de alimentación intercambiables con tiempos de funcionamiento de batería ampliados para turnos más largos.
  • La pantalla LCD continua muestra las concentraciones de gases en tiempo real.
  • Su diseño compacto y ligero hace que sea cómodo de llevar.
  • Procedimiento de calibración automático sencillo; compatible con la estación de prueba y calibración automática BW MicroDock II.
  • Comprobación automática de funcionamiento completo de los sensores, estado de la batería, integridad del circuito y alarmas sonoras y visuales en el arranque, y comprobación continua de los sensores.
  • Barras de alarma visual de gran ángulo.
  • Recubrimiento a prueba de golpes incorporado.
  • Funciona con un paquete de pilas recargables intercambiables o un paquete alcalino con 3 pilas AA.
  • El funcionamiento con un solo botón y la sencilla interfaz de usuario minimizan la formación.
  • Capacidad completa de registro de datos y registro de eventos.
  • IntelliFlash comprueba el funcionamiento y el cumplimiento tanto para el usuario como para los supervisores hasta a 6,1 m.
  • Mayor resistencia a gases industriales comunes sensibles transversales, como el metanol y el etanol (sensores de CO y H2S).
  • Soporte multilingüe en inglés, francés, alemán, español y portugués.
  • Los sensores Surecell, probados sobre el terreno, ofrecen un rendimiento sin precedentes incluso en los entornos más exigentes.
  • Monitor de 4 canales con 4 sensores.
  • Los sensores SureCell de H2S y CO son superiores en condiciones muy frías/secas y calientes/húmedas.
  • SureCell es un sensor patentado y probado de Honeywell en uso durante varios años.
  • El tiempo de funcionamiento de las pilas recargables es de 21 horas a 21,11 °C (70 °F).
  • También se pueden utilizar pilas alcalinas.
  • Pantalla LCD y gráficos más grandes.
  • Un botón, fácil de usar.
  • La luz verde parpadeante de IntelliSense indica que la unidad está encendida, calibrada y probada ante golpes.
  • El monitor Reflex Technology comprueba automática y continuamente los sensores, la batería, el circuito y la memoria.
Especificaciones
Tipos de alarma Sonoro
Duración de la batería 20 h
Batería, tipo Litio, recargable
Certificaciones/conformidad Ex II 1G Ga Ex ia IIC T4
Fondo (métrico) 47mm
Componentes medidos Oxígeno, Monóxido de carbono, Sulfuro de hidrógeno, LEL
Tipo Detector de alerta de gas
Altura (métrico) 130 mm
Longitud (métrico) 81 mm
Intervalo de medición Del 0 al 100 %
Resolución Del 1 al 0,1 %
Garantía 24 meses
Peso (métrico) 316 g