Learn More
BW B70C, TRC
Código de producto. 30348458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348458 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30348458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB82001025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(E)-4-[3-(4-fluorophenoxy)phenyl]but-3-en-2-yl]-1-hydroxyurea
CAS 134470-38-5
Fórmula molecular C17 H17 F N2 O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo BW B70C, N-[3-[3-(4-Fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propen-1-yl]-N-hydroxyurea, BW-B 70C, N-[3-[3-(4-fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propenyl]-N-hydroxy-urea
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17FN2O3/c1-12(20(22)17(19)21)5-6-13-3-2-4-16(11-13)23-15-9-7-14(18)8-10-15/h2-12,22H,1H3,(H2,19,21)/b6-5+
SMILES CC(\C=C\c1cccc(Oc2ccc(F)cc2)c1)N(O)C(=O)N
Nombre IUPAC 1-[(E)-4-[3-(4-fluorofenoxi)fenil]but-3-en-2-il]-1-hidroxiurea
Peso molecular (g/mol) 316.327
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.122