Learn More
BVT948, MedChemExpress
Description
BVT948 is a protein tyrosine phosphatase (PTP) inhibitor which can also inhibit several cytochrome P450 (P450) isoforms and lysine methyltransferase SETD8 (KMT5A).
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | BVT948 |
| Forma física | Powder |
| CAS | 39674-97-0 |
| Color | Reddish Brown |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H11NO3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (414.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(O)=C2C(C3=C1C=CC=C3)=NC(C2(C)C)=O |
| Show More |