Learn More
BVT-14225, MedChemExpress
Código de producto. 16473477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473477 50 mg 50 miligramos
16427458 10 mg 10 miligramos
16427426 100 mg 100 miligramos
16419937 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18055
MedChemExpress BVT-14225 is a selective 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitor with an IC50 of 52 nM.
BVT-14225 is a selective 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitor with an IC50 of 52 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BVT-14225
CAS 376638-65-2
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20ClN3O3S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.80 mM)
SMILES O=C(N(CC)CC)CC1=CSC(NS(=O)(C2=CC=CC(Cl)=C2C)=O)=N1
Peso molecular (g/mol) 401.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.93
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism