Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Sistemas de aspiración de fluidos BVC para cultivo celular
Código de producto. 12653315
Cambiar vista
Click to view available options
Altura global (métrico):
43 cm
49 cm
50 cm
Longitud global (métrico):
23 cm
25 cm
40,8 cm
Modelo:
BVC Basic
BVC Control
BVC Control G
BVC Professional
BVC básico G
BVC profesional G
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Tipo de tapón:
CEE
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura global (métrico) Longitud global (métrico) Modelo Tamaño de la unidad Tipo de tapón
12653315 49 cm 25 cm BVC Basic cada uno -
12683315 50 cm 40,8 cm BVC Control 1 PCS -
12663315 43 cm 40,8 cm BVC Control G cada uno CEE
12603325 43 cm 40,8 cm BVC profesional G cada uno CEE
12693315 50 cm 40,8 cm BVC Professional cada uno CEE
12673315 43 cm 23 cm BVC básico G cada uno -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12653315 Proveedor BRANDTECH™ VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20727000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00€
    943.00€ / paquete de 1
    Ahorro 152.00€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Los sistemas de aspiración de fluidos BVC para cultivo celular están diseñados para un control de vacío óptimo, una aspiración eficiente del sobrenadante y una eliminación segura de fluidos biológicos.
Modelos Basic, Control y Professional para satisfacer sus necesidades de aspiración de fluidos.
  • Recipientes de 2 o 4 l para una recogida y eliminación seguras de residuos biológicos
  • Hidrofóbico autoclavable 0,2 μEl biofiltro m protege la bomba u otro suministro de vacío de aerosoles biopeligrosos
  • El VacuuHandControl (VHC) mantiene todo el líquido dentro de los tubos de aspiración para ofrecer la máxima contención y facilidad de limpieza
  • Los modelos G cuentan con un recipiente de recogida de vidrio de 2 l con revestimiento con protección contra arañazos y fragmentos y resistencia real a la lejía
  • Las versiones estándar incluyen un frasco de vacío de polipropileno de 4 l de uso intensivo para aumentar la capacidad
  • Los modelos Control y Professional cuentan con potentes VACUUBRAND™ Bombas de vacío de diseño químico con una vida útil excepcionalmente larga y potencia suficiente para dos usuarios.
  • Diseño optimizado que incorpora frasco, controles y bomba (modelos Control y Professional), en un formato pequeño adecuado para laboratorio
  • Se suministran conectores rápidos con el modelo Professional estándar (no G), pero se pueden añadir a los otros cinco modelos
BVC Basic
  • La versión sin alimentación es adecuada para su uso con una red de vacío VACUU LAN, un sistema de vacío central o una bomba compartida
  • Proporciona un nivel de vacío adecuado en el frasco para aspiración y apaga la conexión a la línea cuando se alcanza el nivel de vacío adecuado
  • Se suministra con un soporte de metal con recubrimiento en polvo estable y fácil de limpiar, 0,2 μFiltro de aerosol m y VacuuHandControl
  • Disponible en versiones de polipropileno de alta resistencia y de vidrio resistente a la lejía
BVC Control
  • El control BVC cuenta con un potente sistema silencioso. VACUUBRAND Bomba de vacío de diseño químico, que elimina la necesidad de suministro de vacío central.
  • Los materiales potencialmente peligrosos se pueden contener en un área local
  • La bomba se enciende y apaga automáticamente bajo demanda cuando se utiliza el VacuuHandControl, lo que reduce aún más el nivel de ruido
  • Un panel táctil fácil de limpiar ajusta e indica el punto de conmutación del nivel de vacío
  • Disponible con frasco de vidrio de 4 l resistente a la lejía o de 2 l de polipropileno
BVC Professional
  • Incluye un sensor de nivel de líquido externo, que funciona sin necesidad de entrar en contacto con el contenido del frasco
  • Un programa de desinfección especial permite la aspiración de desinfectante después de que el sistema se apague para descontaminar el VacuuHandControl
  • La versión de frasco de polipropileno de 4 l se suministra con conectores rápidos de serie
  • La versión de frasco de vidrio 'a prueba de lejía' de 2 l incluye conexiones de manguera dentada; hay disponibles conectores rápidos opcionales
Accesorios disponibles:
  • Filtro de repuesto 638266
  • Tubo de VHCpro de repuesto (se vende por metro, pedido mínimo de 3 m) 636156
  • Controlador de mano de VHCpro (se suministra uno con la unidad) 688061
  • Soporte de VHCpro 635680
  • Expulsor de punta de pipeta para VHCpro 635638
  • Adaptador de 8 canales con expulsor de punta para VHCpro 635679
  • Transbordador de BVC (carro con ruedas para facilitar el acceso a BVC cuando está bajo una BSC) 696880
  • Conexión rápida para segundo usuario (entre VHCpro y frasco) 635807
  • Conexión estándar para segundo usuario 699943
  • Conexión rápida (entre frasco y bomba) 635808
  • Frasco de PP de repuesto de 4 l (con tapón) 635810
  • Frasco de vidrio de repuesto de 2 l (con tapón) 635809
  • Adaptador de frasco de vidrio de 2 l 635839
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 150 mbar (112 Torr)
temp. Mecánicas
Peso con embalaje (imperial) 6.2 lb.
Peso con embalaje (métrico) 2.8 kg
Incluye Frasco de polipropileno de 4 L, soporte de metal con recubrimiento de polvo, biofiltro de 0.2μm, sin alimentación
Modelo BVC Basic
Peso (imperial) 6,17 lb
Peso (métrico) 2,8 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 0.4/0.5 cfm
Altura total (imperial) 19,29 in
Altura global (métrico) 49 cm
Longitud global (imperial) 9,84 in
Longitud global (métrico) 25 cm
Anchura total (imperial) 7,87 in
Clasificación de carcasa IP54
Presión máxima 1,1 bar
Para utilizar con (equipo) Bomba de diafragma o red de vacío
Requisitos de almacenamiento De -10 °C a +60 °C