Learn More
BV6, MedChemExpress
Código de producto. 16483167
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483167 50 mg 50 miligramos
16449677 5 mg 5 miligramos
16447146 100 mg 100 miligramos
16407148 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483167 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16701
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress BV6 is an antagonist of cIAP1 and XIAP, members of the inhibitors of apoptosis (IAP) family.
BV6 is an antagonist of cIAP1 and XIAP, members of the inhibitors of apoptosis (IAP) family.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BV6
CAS 1001600-56-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C70H96N10O8
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 58 mg/mL (48.11 mM)
SMILES O=C(NCCCCCCNC([C@@H](NC([C@H](CCC1)N1C([C@H](C2CCCCC2)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O)[C@@H](NC([C@H](CCC5)N5C([C@H](C6CCCCC6)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)C(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Peso molecular (g/mol) 1205.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 1205.57
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death