Learn More
Butiriglicina, TRC
Código de producto. 30134721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134721 10 g 10 g
30005211 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69377010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20208-73-5
Fórmula molecular C6 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 145.16
Sinónimo Glycine, N-(1-oxobutyl)- (9CI, ACI), Glycine, N-butyryl- (6CI, 8CI), N-(1-Oxobutyl)glycine (ACI), (Butyrylamino)acetic acid, 2-(Butanoylamino)acetic acid, 2-Butanamidoacetic acid, Butyrylglycine, N-Butanoylglycine, N-Butyrylglycine
Nombre IUPAC Ácido 2-(butanoilamino)acético
SMILES CCCC(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyrylglycine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO3/c1-2-3-5(8)7-4-6(9)10/h2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0739
Porcentaje de pureza >95%